Learn More
S-Nitroso-L-glutathione (>90%), TRC
Code produit 30135625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135625 50 mg 50mg
30135551 25 mg 25mg
30007092 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135625 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52750050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57564-91-7
Synonyme (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-nitrososulfanyl-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
Spécification
Format Neat
Formule moléculaire C10H16N4O7S
Poids moléculaire 336.32
Clé InChI HYHSBSXUHZOYLX-WDSKDSINSA-N
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSN=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-{[(1R)-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]-2-(nitrososulfanyl)ethyl]carbamoyl}butanoic acid
Quantité 50 mg
Poids moléculaire (g/mol) 336.32
Références Thompson, C., et al.: Toxicol., App. Pharmacol., 233, 355 (2008),
Conditions d’expédition Room Temperature