Learn More
(S)-(-)-Pantoprazole Sel de sodium, TRC
Code produit 30420969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420969 100 mg 100mg
30414335 5 mg 5mg
30414769 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30420969 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP182995100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 160488-53-9
Formule moléculaire C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 405.35
Synonyme 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[(S)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[(S)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), (S)-(-)-Pantoprazole sodium salt
Nom IUPAC sodium ; 5-(difluorométhoxy)-2-[(S)-(3,4-diméthoxypyridine-2-yl)méthylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COc1ccnc(C[S@](=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Pantoprazole sodium salt
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1/t26-;/m0./s1
Poids de la formule 405.0571