Learn More
Éthanethioate de S-Pent-4-yn-1-yle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S-Pent-4-yn-1-yl Ethanethioate |
| CAS | 524689-75-6 |
| Formule moléculaire | C7H10OS |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10OS/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h1H,4-6H2,2H3 |
| SMILES | CC(=O)SCCCC#C |
| Nom IUPAC | S-pent-4-ynyl éthanethioate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.22 |
| Poids de la formule | 142.0452 |