Learn More
(S)-(+)-Phényl-1,2-éthanediol, 97 %
Code produit 11342287
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342287 250 mg 250mg
11332287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09836.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25779-13-9 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25779-13-9
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00066256
Clé InChI PWMWNFMRSKOCEY-MRVPVSSYSA-N
Synonyme s-+-1-phenyl-1,2-ethanediol, s-1-phenylethane-1,2-diol, 1s-1-phenylethane-1,2-diol, s-+-1-phenylethane-1,2-diol, s-1-phenyl-1,2-ethanediol, unii-8ib2t1ft6b, 8ib2t1ft6b, 1,2-ethanediol, 1-phenyl-, 1s, styrene glycol, +, r---phenylethylene glycol
CID PubChem 643312
Nom IUPAC (1S)-1-phényléthane-1,2-diole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-Phenyl-1,2-ethanediol
Point de fusion 64°C to 66°C
Point d’ébullition 272°C to 274°C
Quantité 250 mg
Beilstein 3196197
Rotation optique +39° (c=3 in Ethanol)
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 97%