Learn More
Thioacétate de S-phényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15451338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15451338 5 g 5g
15461338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15451338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55175.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 934-87-2 | C8H8OS | 152.211 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 934-87-2
Formule moléculaire C8H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 152.211
Numéro MDL MFCD00008752
Clé InChI WBISVCLTLBMTDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-phenyl thioacetate, thiophenyl acetate, ethanethioic acid, s-phenyl ester, acetic acid, thio-, s-phenyl ester, phenyl thioacetate, thioacetic acid s-phenyl ester, thiacetic acid, s-phenyl ester, pubchem15324, 1-phenylsulfanylethanone, thioacetic acid s-phenyl
CID PubChem 13630
Nom IUPAC S-phényl éthanéthioate
SMILES CC(=O)SC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Phenyl thioacetate
Couleur Incolore
Densité 1.124 g/mL
Point d’ébullition 99°C to 100°C (6 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Formule linéaire CH3COSC6H5
Indice de réfraction 1.57
Quantité 5 g
Poids de la formule 152.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide