Learn More
S-Phos, TRC
Code produit 30412908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412908 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412908 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS681720500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Phos
CAS 657408-07-6
Formule moléculaire C26H35O2P
Quantité 500 mg
Synonyme (2,6-Dimethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl)dicyclohexylphosphine, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxybiphenyl, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl)phosphine, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
Formule InChI InChI=1S/C26H35O2P/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3
SMILES COc1cccc(OC)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Nom IUPAC dicyclohexyl-[2-(2,6-diméthoxyphényl)phényl]phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 410.53
Poids de la formule 410.2375