Learn More
S-Phos, TRC
Code produit 30418240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30418240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418240 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS6817201G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Phos
CAS 657408-07-6
Formule moléculaire C26H35O2P
Quantité 1 g
Synonyme (2,6-Dimethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl)dicyclohexylphosphine, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxybiphenyl, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl)phosphine, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
Formule InChI InChI=1S/C26H35O2P/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3
SMILES COc1cccc(OC)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Nom IUPAC dicyclohexyl-[2-(2,6-diméthoxyphényl)phényl]phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 410.53
Poids de la formule 410.2375