Learn More
Chlorhydrate d’acide (S)-(-)-pipérazine-2-carboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-(-)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride |
| Point de fusion | ∽280°C (decomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Rotation optique | −5° (c=1 in Water) |
| Poids de la formule | 203.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |