Learn More
(S)-Pramipexole Dihydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pramipexole Dihydrochloride |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m0../s1 |
| Poids de la formule | 283.0677 |