Learn More
(S)-Prégabaline Méthyl Ester Chlorhydrate Sel, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 714230-22-5 |
| Formule moléculaire | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (S)-Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride, Hexanoic acid','3-(aminomethyl)-5-methyl-','methyl ester','hydrochloride (1:1)','(3S)-, Hexanoic acid','3-(aminomethyl)-5-methyl-','methyl ester','hydrochloride','(3S)- (9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-7(2)4-8(6-10)5-9(11)12-3;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)C[C@@H](CN)CC(C)C |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de (3S)-3-(aminométhyl)-5-méthylhexanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.71 |
| Poids de la formule | 209.1183 |