Learn More
(S)-(+)-prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11322267 1 g 1g
11332267 5 g 5g
11342267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11322267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09779.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 23356-96-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23356-96-9
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.149
Numéro MDL MFCD00005255
Clé InChI HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Synonyme l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
CID PubChem 640091
Nom IUPAC [(2S)-pyrrolidin-2-yl]méthanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-Prolinol
Indice de réfraction 1.4853
Densité 1.025
Point d’ébullition 74°C to 76°C (2mmHg)
Point de fusion 42°C to 44°C
Quantité 1 g
Point d’éclair 86°C (186°F)
Rotation optique +31° (c=1 in Toluene)
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 79843
Informations sur la solubilité Fully miscible in water. Soluble in chloroform.
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-Prolinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(Pyrrolidin-1-yl)methanol