Learn More
(S)-(-)-Oxyde de propylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426056 5 g 5g
11436056 25 g 25g
11446056 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22341.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16088-62-3 | C3H6O | 58.08 g/mol
(S)-(-)-Propylene oxide is widely utilized in the manufacture of polyether polyols and propylene glycol, which is used in making the polyurethane plastics. It finds an application as a fumigant for the sterilization of packaged foods and plastic medical instruments. Combine with ethanol, it used to make biological samples for electron microscopy. It is also used in model aircraft and surface vehicles as a glow fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(-)-L’oxyde de propylène est largement utilisé pour la fabrication de polyols de polyéther et de propylène glycol, qui sert à fabriquer les plastiques à base de polyuréthane. Il est également utilisé comme fumigant pour la stérilisation des aliments emballés et des instruments en plastique médical. Combiné à l’éthanol, il sert à fabriquer des échantillons biologiques pour la microscopie électronique. Il est également utilisé sur les modèles réduits d’aéronefs et les véhicules de surface comme combustible de préchauffage.
Solubilité
Miscible avec l’eau et de nombreux solvants organiques.
Remarques
Très inflammable. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. La substance peut se polymériser sous l’influence de bases, d’acides et de chlorures métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16088-62-3
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00064312
Clé InChI GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
Synonyme s---propylene oxide, s-propylene oxide, 2s-2-methyloxirane, s-1,2-epoxypropane, --propylene oxide, s-2-methyloxirane, --methyloxirane, s-methyloxirane, s---1,2-epoxypropane
CID PubChem 146262
ChEBI CHEBI:28982
Nom IUPAC (2S)-2-methyloxirane
SMILES C[C@H]1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Propylene oxide
Densité 0.829
Point d’ébullition 34°C to 35°C
Point d’éclair −37°C (−35°F)
Odeur Ether-like
Indice de réfraction 1.367
Quantité 5 g
Numéro UN UN1280
Beilstein 79765
Merck Index 14,7856
Informations sur la solubilité Miscible with water and many organic solvents.
Rotation optique −14° (Neat)
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-Propylene oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-1,2-Epoxypropane