Learn More
(S)-Pulegone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | S-(-)-Pulegone |
| CAS | 3391-90-0 |
| Formule moléculaire | C10 H16 O |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | (S)-5-methyl-2-(1-methylethylidene)-cyclohexane, (S)-(-)-p-Menth-4(8)-en-3-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CCC(=C(C)C)C(=O)C1 |
| Nom IUPAC | (5S)-5-méthyl-2-propan-2-ylidènecyclohexan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.233 |
| Poids de la formule | 152.12 |