Learn More
(S)-Quizalofop Ethyl, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-Quizalofop Ethyl |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 372.0877 |