Learn More
(S)-Quizalofop Ethyl, TRC
Code produit 30423351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423351 500 mg -
30408986 50 mg 50mg
30415710 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30423351 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ164650500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100646-52-4
Formule moléculaire C19H17ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 372.8
Synonyme 2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-Ethyl Ester-(S)-Propanoic Acid, (-)-Quizalofop Ethyl
Nom IUPAC propanoate d’éthyle (2S)-2-[4-(6-chloroquinoxaline-2-yl)oxyphénoxy]
SMILES CCOC(=O)[C@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Quizalofop Ethyl
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Poids de la formule 372.0877