Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S,R)-Noscapine |
| Point de fusion | 174.0°C to 177.0°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: practically insoluble. Other solubilities: solubel in ethanol, chloroform, acetone, glacial, acetic acid |
| Poids de la formule | 413.42 |
Sécurité et traitement
- (S,R)-Noscapine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Noscapine