Learn More
Thermo Scientific Chemicals (S,R)-noscapine
Code produit 16524224 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16524224 25 g 25g
16514224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16524224 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 462710250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 128-62-1 | C22H23NO7 | 413.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-62-1
Formule moléculaire C22H23NO7
Poids moléculaire (g/mol) 413.43
Clé InChI AKNNEGZIBPJZJG-MSOLQXFVSA-N
Nom IUPAC (3S)-6,7-diméthoxy-3-[(5R)-4-méthoxy-6-méthyl-2H,5H,6H,7H,8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinoline-5-yl]-1,3-dihydro-2-benzofurane-1-one
SMILES COC1=CC=C2[C@H](OC(=O)C2=C1OC)[C@@H]1N(C)CCC2=CC3=C(OCO3)C(OC)=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau (S,R)-Noscapine
Point de fusion 174.0°C to 177.0°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: practically insoluble. Other solubilities: solubel in ethanol, chloroform, acetone, glacial, acetic acid
Poids de la formule 413.42