Learn More
(S,R,S)-AHPC-Me, MedChemExpress
Description
(S,R,S)-AHPC-Me (VHL ligand 2) is the (S,R,S)-AHPC-based VHL ligand used in the recruitment of the von Hippel-Lindau (VHL) protein. (S,R,S)-AHPC-Me can be used to synthesize ARV-771, a von Hippel-Landau (VHL) E3 ligase-based BET PROTAC degrader. ARV-771 potently degrades BET protein in castration-resistant prostate cancer (CRPC) cells with a DC50 <1 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S,R,S)-AHPC-Me |
| CAS | 1948273-02-6 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H32N4O3S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | VHL ligand 2 E3 ligase Ligand 1A |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 250 mg/mL (562.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](C(C)(C)C)C(N1[C@H](C(N[C@@H](C)C2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 444.59 |
| Afficher plus |