Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG2-N3
Spécification
Spécification
| Poids moléculaire | 601.72 g/mol |
| CAS | 2010159-45-0 |
| Contenu et stockage | -20°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | VH032-PEG2-N3 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 6 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 13 |
| Solubilité | Ethanol : 100 mg/mL (166.19 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 50 mg/mL (83.10 mM; Need ultrasonic) |