Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG6-C4-Cl
Code produit 16490096
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490096 2 g
16471566 500 mg
16431019 1 g
16424916 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490096 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY103606
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG6-C4-Cl is a conjugate of ligands for E3 and 25-atom-length linker.
The connector of linker is Halogen group. (S,R,S)-AHPC-PEG6-C4-Cl incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and 6-unit PEG linker. (S,R,S)-AHPC-PEG6-C4-Cl is capable of inducing the degradation of GFP-HaloTag7 in cell-based assays.
Spécification
Poids moléculaire 827.47 g/mol
CAS 1835705-59-3
Contenu et stockage Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Conditions d’expédition Room temperature
Quantité 2 g
Synonyme VH032-PEG6-C4-Cl ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 10 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 9
Solubilité Ethanol : 100 mg/mL (120.85 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : ≥ 100 mg/mL (120.85 mM)