Learn More
(S)-Rasagiline, MedChemExpress
Description
(S)-Rasagiline (TVP1022) is the relatively inactive S-enantiomer form of Rasagiline. Rasagiline is a highly potent selective irreversible MAO inhibitor with IC50s of 4.43 nM and 412 nM for rat brain MAO B and A activity, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-Rasagiline |
| CAS | 185517-74-2 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H13N |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | TVP1022 S-PAI |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (583.98 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (583.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C#CCN[C@H]1CCC2=CC=CC=C21 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.24 |
| Afficher plus |