Learn More
(S)-Ropivacaïne N-isopropyle, TRC
Code produit 30409093
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30409093 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409093 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR674990100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Ropivacaine N-Isopropyl
CAS 265120-58-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17H26N2O
Quantité 100 mg
Synonyme (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(1-methylethyl)-2-piperidinecarboxamide, Ropivacaine EP Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C17H26N2O/c1-12(2)19-11-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(3)8-7-9-14(16)4/h7-9,12,15H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
SMILES O=C([C@@H]1N(C(C)C)CCCC1)NC2=C(C)C=CC=C2C
Nom IUPAC (2S)-N-(2,6-diméthylphényl)-1-propan-2-ylpipéridine-2-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 274.4
Poids de la formule 274.2045
Pourcentage de pureté >95