Learn More
(S,S)-1,2-Bis(4-nitrophényl)-1,2-éthanediamine dihydrochloride, 95 %, ee 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15425095
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425095 250 mg 250mg
11425760 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425095 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25970.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1052707-07-9
Formule moléculaire C14H16Cl2N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 375.206
Numéro MDL MFCD09265322
Clé InChI PDPYGNJVCKPVGM-AXEKQOJOSA-N
Synonyme 1s, 2s-1,2-bis 4-nitrophenyl ethylenediamine dihydrochloride, 1s,2s-1,2-bis 4-nitrophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, 1r,2r-1,2-bis 4-nitrophenyl ethane-1,2-diaminedihydrochloride, 1s, 2s-1,2-bis 4-nitrophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, s,s-1,2-bis 4-nitrophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 1s,2s-1,2-bis 4-nitrophenyl ethane-1,2-diamine-hydrogen chloride 1/2, s,s-1,2-bis 4-nitrophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
CID PubChem 45925681
Nom IUPAC (1S,2S)-1,2-bis(4-nitrophényl)éthane-1,2-diamine;dichlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])N)N)[N+](=O)[O-].Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (S,S)-1,2-Bis(4-nitrophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Point de fusion 196°C
Notes de pourcentage du dosage ee 99 %
Quantité 250 mg
Rotation optique −83° (c=1 in Water)
Poids de la formule 375.23
Pourcentage de pureté 95%