Learn More
Alfa Aesar™ (S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 97+%
Code produit 15445956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445956 250 mg 250mg
15435956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445956 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H60702.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1091606-67-5
Formule moléculaire C26H24NP
Poids moléculaire (g/mol) 381.46
Numéro MDL MFCD11045444
Clé InChI MIPGTOGPLXZBQX-QYRYXDJWNA-N
Synonyme 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethanamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1,2-diphenylethyl diphenylphosphane, 1s,2s-1,2-diphenyl-2-aminoethyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-diphenylphosphanyl-1,2-diphenylethan-1-amine, s,s-+-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, kanata purity
CID PubChem 46177587
Nom IUPAC [(1S,2S)-2-amino-1,2-diphenylethyl]diphenylphosphane
SMILES N[C@H]([C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine
Point de fusion 87°C to 93°C
Quantité 250 mg
Rotation optique +179° (c=0.5 in Chloroform)
Poids de la formule 318.45
Pourcentage de pureté ≥97%