Learn More
S,S-Diméthyl-N-(p-toluènesulfonyl)sulfoximine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11390114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11390114 5 g 5g
11300124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11390114 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00577.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22236-45-9 | C9H13NO3S2 | 247.327 g/mol
S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulfonyl)sulfoximine, is used as methylene-transfer agent. The anion adds to carbonyl compounds to give epoxides which can react with a further mole of reagent with ring expansion to give 2,2-disubstituted oxetanes. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La S,S-Diméthyl-N-(p-toluènesulfonyl)sulfoximine est utilisée comme agent de transfert de méthylène. L’anion ajoute aux composés carbonylés pour donner des époxydes qui peuvent réagir avec une autre mole de réactif avec une expansion de cycle pour donner des oxétanes 2,2-disubstitués. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans EtOH, THF, DMSO.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22236-45-9
Formule moléculaire C9H13NO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 247.327
Numéro MDL MFCD00013922
Clé InChI IRNAWARRPQUZDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s,s-dimethyl-n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, s,s-dimethyl-n-p-tolylsulfonyl sulfoximine, dimethyl 4-methylbenzenesulfonyl imino-??-sulfanone, maybridge1_004531, s,s-dimethyl-n-p-tolylsulphonyl sulphoximide, dimethyl n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, dimethyl-n-4-toluenesulfonyl sulfoximine, n-para-toluenesulfonyl dimethylsulfoximine, s.s-dimethyl-n-p-toluenesulfonyl sulfoximine, s,s-dimethyl-n-4-methylphenylsulfonyl sulfoximide
CID PubChem 99226
Nom IUPAC N-[diméthyl(oxo)-$l^{6}-sulfanylidène]-4-méthylbenzènesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=S(=O)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau S,S-Dimethyl-N-(p-toluenesulfonyl)sulfoximine
Point de fusion 167°C to 169°C
Quantité 5 g
Beilstein 2119329
Informations sur la solubilité Soluble in EtOH,THF,DMSO.
Poids de la formule 247.34
Pourcentage de pureté 98%