Learn More
(S,S,S)-Sel de maléate d'énalapril-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Enalapril-d5 Maleate Salt |
| CAS | 349554-02-5 |
| Formule moléculaire | C20 D5 H23 N2 O5 . C4 H4 O4 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | L-Proline, N-[1-(ethoxycarbonyl)-3-(phenyl-d5)propyl]-L-alanyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (9CI), N-[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-(phenyl-d5)propyl]-L-alanyl-L-proline maleate, Enalapril-d5 maleate, Enalapril-D5 (phenyl-D5) maleate |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H28N2O5.C4H4O4/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-6,8-9,14,16-17,21H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,16-,17-;/m0./s1/i4D,5D,6D,8D,9D; |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H].OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nom IUPAC | Ácido (Z)-but-2-enedioico; ácido (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butan-2-il]amino]propanoil]pirrolidin-2-carboxílico |
| Poids moléculaire (g/mol) | 497.55 |
| Poids de la formule | 497.242 |