Learn More
[(S,S)-Teth-MsDPEN-RuCl], Ru 18,5 %
Code produit 15467567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15467567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35726.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau [(S,S)-Teth-MsDPEN-RuCl]
CAS 1437326-26-5
Notes de pourcentage du dosage Ru 18,5 %
Formule moléculaire C24H27ClN2O2RuS
Numéro MDL MFCD22988933
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme s,s-teth-msdpen-rucl , ru, chloro 1s,2s-1,2-diphenyl-1-3-6-phenyl propyl amino-2-methylsulfonylamido ruthenium ii rucl s,s 2teth-msdpen
Clé InChI BNUPYTHKEKTXRC-WLKYSPGFSA-M
SMILES CS(=O)(=O)[N-]C(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)NCCCC3=CC=CC=C3.Cl[Ru+]
Nom IUPAC chlororuthénium(1+) ; [(1S,2S)-1,2-diphényl-2-(3-phénylpropylamino)éthyl]-méthylsulfonylazanide
Poids moléculaire (g/mol) 544.072
CID PubChem 121235536
Poids de la formule 546.09