Learn More
(S)-(+)-sec-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10022990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10022990 1 g 1g
10388350 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10022990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218030010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4221-99-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4221-99-2
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00064281
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Synonyme s-+-2-butanol, s-2-butanol, 2s-butan-2-ol, s-butan-2-ol, s-+-sec-butanol, 2s-2-butanol, unii-69kxu5ndto, s---2-butanol, s-+-sec-butyl alcohol
CID PubChem 444683
ChEBI CHEBI:45475
Nom IUPAC (2 S)-butan-2 -ol
SMILES CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(+)-sec-Butanol
Point de fusion -114°C
Note relative au nom 0.99
% min. CAS 98.5
Couleur Incolore
% max. CAS 100
Densité 0.8000g/mL
Quantité 1 g
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3960 to 1.398
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Gravité spécifique 0.8
Formule linéaire C2H5CH(OH)CH3
Viscosité 4.21 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 373
Merck Index 15, 1543
Point d’ébullition 99°C to 100°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water: 125g/L (20°C)
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(+)-sec-Butanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.