Learn More
Oxyde de (S)-styrène, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15150967 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15150967
Marque: Thermo Scientific Acros 449450050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20780-54-5 | C8H8O | 120.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20780-54-5
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00064310,MFCD00066210
Clé InChI AWMVMTVKBNGEAK-MRVPVSSYSA-N
Synonyme s-styrene oxide, s-2-phenyloxirane, 2s-2-phenyloxirane, s-phenyloxirane, s-epoxyethyl benzene, s-+-styrene oxide, styrene oxide, s, unii-av5p894c84, ccris 4094
CID PubChem 114946
ChEBI CHEBI:51014
Nom IUPAC (2S)-2-phenyloxirane
SMILES C1O[C@H]1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Styrene oxide
Point de fusion -37.0°C
Densité 1.0510g/mL
Point d’ébullition 192.0°C to 194.0°C
Point d’éclair 79°C
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.051
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-Styrene oxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .