Learn More
S-Sulfo-L-cysteine Sodium Salt (~85%), TRC
Code produit 30011265
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011265 500 mg 500mg
30012518 100 mg 100mg
30011062 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011265 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS789483500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7381-67-1
Formule moléculaire C3H6NO5S2Na
Poids moléculaire (g/mol) 223.2
Synonyme L-Cysteine, Hydrogen Sulfate (Ester), Monosodium Salt (6CI,8CI), L-Cysteine, Hydrogen Sulfate (Ester), Monosodium Salt (9CI);NSC 344479, S-Sulfocysteine Monosodium Salt, S-Sulfocysteine Sodium Salt, Sodium Cysteine-S-sulfonate
Nom IUPAC sodium;(2R)-2-amino-1-hydroxy-1-oxo-3-sulfonatosulfanylpropane
SMILES [Na+].N[C@@H](CSS(=O)(=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau S-Sulfo-L-cysteine Sodium Salt
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO5S2.Na/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Quantité 500 mg
Poids de la formule 222.9585
Conditions d’expédition Room Temperature