Learn More
(S)-tert-Butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30949046
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30949046 500 g
30936267 1 kg
30930778 5 g
30931299 100 g
30935713 10 g
30930693 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30949046 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12430500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-tert-Butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride
CAS 2748-02-9
Formule moléculaire C10H22ClNO2
Numéro MDL MFCD00038906
Quantité 500 g
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(OC(C)(C)C)=O.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 223.74
Pourcentage de pureté 98%