Learn More
(S)-tert-Butyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-(4-méthoxy-7-nitroindolin-1-yl)-5-oxopentanoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-tert-Butyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-(4-methoxy-7-nitroindolin-1-yl)-5-oxopentanoate |
| CAS | 444189-55-3 |
| Formule moléculaire | C9 H12 N6 O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12N6O3/c10-7-1-2-15(9(17)13-7)8-3-5(16)6(18-8)4-12-14-11/h1-2,5-6,8,16H,3-4H2,(H2,10,13,17)/t5-,6+,8+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CN=[N+]=[N-])O2 |
| Nom IUPAC | 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-5-(azidométhyl)-4-hydroxyoxolan-2-yl]pyrimidine-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 252.23 |
| Poids de la formule | 252.097 |