Learn More
Chlorhydrate de S-tert-butyl-L-cystéine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495488 25 g 25g
15485488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59244.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2481-09-6 | C7H16ClNO2S | 213.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2481-09-6
Numéro MDL MFCD00037426
Spécification
Nom chimique ou matériau S-tert-Butyl-L-cysteine hydrochloride
Couleur Blanc
Formule moléculaire C7H16ClNO2S
Synonyme s-tert-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-oh.hcl, h-cys tbu-oh hcl, s-t-butyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys tbu-ohhcl, s-tert-butyl-l-cysteine-hydrogen chloride 1/1, 2r-2-amino-3-tert-butylsulfanyl propanoic acid hydrochloride, pubchem19026, h-cys but-oh hcl, h-cys but-oh hydrochloride
Clé InChI MHBMYFJKEBCMDR-JEDNCBNOSA-N
SMILES CC(C)(C)SCC(C(=O)O)N.Cl
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-tert-butylsulfanylpropanoïque ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 213.72
Quantité 25 g
CID PubChem 17750295
Poids de la formule 213.73
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre