Learn More
(S)-tert-Butylsulfinamide, 97+%, (> 98,0 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10267983 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10267983 5 g Flacon en verre 5g
10257983 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10267983 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391080050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 343338-28-3 | Molecular Formula: C4H11NOS | Molecular Weight: 121.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 343338-28-3
Formule moléculaire C4H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 121.2
Numéro MDL MFCD05861480
Clé InChI CESUXLKAADQNTB-ZETCQYMHSA-N
Synonyme s---2-methyl-2-propanesulfinamide, s-2-methylpropane-2-sulfinamide, s-tert-butanesulfinamide, s---tert-butanesulfinamide, s---t-butylsulfinamide, s---tert-butylsulfinamide, s-2-methyl-2-propanesulfinamide, s-tert-butylsulfinamide, s---t-butylmethylsulfinamide, s-t-butyl sulfinamide
CID PubChem 11355477
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-sulfinamide
SMILES CC(C)(C)S(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-tert-Butylsulfinamide
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 101°C
Couleur Blanc
Excès énantiomérique 98.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CSONH2
Quantité 5 g
Merck Index 15, 3607
Poids de la formule 121.2
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement