Learn More
(S)-tert-Butylsulfinamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-tert-Butylsulfinamide |
| CAS | 343338-28-3 |
| Formule moléculaire | C4H11NOS |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | [S(S)]-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-(-)-tert-Butanesulfinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulfinamide, (S)-2-Methyl-2-propanesulfinamide, (S)-tert-Butanesulfinamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[S@](=O)N |
| Nom IUPAC | 2-méthylpropane-2-sulfinamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.2 |
| Poids de la formule | 121.0561 |