Learn More
(S)-tert-Leucinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10085293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10085293 5 g Flacon en verre 5g
10706953 250 mg Flacon en verre 250mg
10504023 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10085293 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 377530050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    230.65€ / 5g
    Économisez 25.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 112245-13-3 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112245-13-3
Formule moléculaire C6H16NO
Poids moléculaire (g/mol) 118.20
Numéro MDL MFCD00192250
Clé InChI JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-O
Synonyme l-tert-leucinol, s-tert-leucinol, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, 2s-2-amino-3,3-dimethyl-butan-1-ol, s-2-amino-3,3-dimethylbutanol, s-2-amino-3,3-dimethyl-1-hydroxybutane, r---tert-leucinol, 1-butanol, 2-amino-3,3-dimethyl-, 2s
CID PubChem 2734079
SMILES CC(C)(C)[C@H]([NH3+])CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-tert-Leucinol
Spectre IR Authentique
Couleur Blanc ou incolore
Conditionnement Flacon en verre
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Rotation spécifique +34° to +40° (25°C, 589nm) (c=1.5, EtOH)
Densité 90g/mL
Conditions de rotation spécifiques + 37.50 (20.00°C c=2,EtOH)
Quantité 5 g
Forme physique Masse ou liquide cristallin à faible fusion
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire (CH3)3CCH(NH2)CH2OH
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3,3-diméthylbutan-1-ol
Poids de la formule 117.19
Pourcentage de pureté ≥94%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-tert-Leucinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.