Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Test S
Code produit 17363211 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
50 tests
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
17363211 50 tests 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17363211 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur M9650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Microgen Bioproducts S - Test - Basé sur la méthode originale d’Itano 1953. Destiné à être utilisé comme réactif de dépistage pour la détection de Hb-S.
  • Pour le dépistage in vitro d’échantillons de sang humain afin de détecter la présence d’hémoglobine-S, associée à la drépanocytose.
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables Solution tampon de phosphate et réactif en poudre contenant de la saponine et de la dithionite de sodium
Format 5 flacons (20 ml) et 5 flacons (2,2 g)
Type d’échantillon Plasma
Sensibilité À de faibles niveaux de Hb-S (10-20 %), le résultat de la turbidité peut être équivoque et nécessiter une confirmation par la technique de centrifugation. En dessous de 10 % de Hb-S, les résultats de tous les tests de solubilité, y compris le S-Test, sont susceptibles d’être équivoques ou négatifs. Cependant, ce niveau de sensibilité est suffisant pour le diagnostic des cas de drépanocytose avec un faible pourcentage d’hémoglobine-S dû à la thalassémie coexistante.
Type Test de dépistage
À utiliser avec (application) Dépistage in vitro d’échantillons de sang humain afin de détecter la présence d’hémoglobine associée à la drépanocytose
À utiliser avec (équipement) Échantillons de contrôle positif et négatif, pipettes, tubes à essai en verre ou plastique transparent (75 x 12 mm), minuteur, centrifugeuse pouvant centrifuger les tubes (à 1 200 g [pour la technique de centrifugation uniquement], gants en latex, lunettes de sécurité et autres vêtements de protection appropriés, récipients pour déchets présentant un risque biologique)
Comprend 50 tests
Matériau Flacons compte-gouttes en polyéthylène
Nbre de réactions 3 par test
Groupe d’organismes Animale
Type d’emballage Carton
Quantité 5 flacons (20 ml) et 5 flacons (2,2 g)
Type de réactif M96A 5 x 20 ml - Solution tampon de phosphate, M96B 5 x 2,2 g - poudre sèche
Espèces Hémoglobine S
Spécificité Des résultats fiables peuvent être obtenus avec S-Test jusqu’à environ 10 % de Hb-S.
Classe d’organisme cible Eucaryote
Heure du test 3-5 minutes