Learn More
Acide (S)-(-)-tétrahydro-2-furoïque, 99 % (98 % ee), Thermo Scientific™
Code produit 10079031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10079031 1 g Flacon en verre 1g
10089031 5 g Flacon en verre 5g
10658024 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10079031 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369510010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87392-07-2
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00272639
Clé InChI UJJLJRQIPMGXEZ-BYPYZUCNSA-N
Synonyme s-tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, s---2-tetrahydrofuroic acid, s---tetrahydro-2-furoic acid, 2s-oxolane-2-carboxylic acid, s-tetrahydro-2-furoic acid, s---tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, unii-0i2b46k2sj, tetrahydro-2-furoic acid,-, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 2s, s---2-carboxytetrahydrofuroic acid
CID PubChem 446666
ChEBI CHEBI:45960
Nom IUPAC Acide (2S)-oxolane-2-carboxylique
SMILES C1CC(OC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Note relative au nom 98% e.e.
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2100g/mL
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4570 to 1.4590
Gravité spécifique 1.21
Point d’ébullition 244.0°C (736.0 mmHg)
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 99% (98% ee)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (S)-(-)-2-Tetrahydrofuroic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement