Learn More
Acide (S)-(-)-tétrahydro-3-furoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15472739 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66392.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 168395-26-4 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 168395-26-4
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD07369984
Clé InChI BOTREHHXSQGWTR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, 3s-oxolane-3-carboxylic acid, s-tetrahydro-3-furancarboxylic acid, s-tetrahydro-3-furoic acid, s-tetrahydro-furan-3-carboxylic acid, 3s-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, l-tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, tetrahydro-, 3s, 3s-3-oxolanecarboxylic acid, s, ?-tetrahydro-3-furancarboxylic acid
CID PubChem 40784874
Nom IUPAC oxolane-3-acide carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCOC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Tetrahydro-3-furoic acid
Couleur Jaune à marron
Quantité 1 g
Beilstein 1281203
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide