Learn More
(S)-(-)-Thalidomide, TRC
Code produit 30451877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451877 5 mg 5mg
30451435 10 mg -
30449987 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30451877 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3388605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 841-67-8
Formule moléculaire C13 H10 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 258.23
Synonyme 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(3S)-2,6-dioxo-3-piperidinyl]- (9CI, ACI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-, (S)- (ZCI), 2-[(3S)-2,6-Dioxo-3-piperidinyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-, L-(-)- (8CI), (-)-Thalidomide, (S)-(-)-Thalidomide, (S)-Thalidomide, 2-[(3S)-2,6-Dioxopiperidin-3-yl]-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, NSC 91730, S-(L)-Thalidomide, S-Lenalidomide
Nom IUPAC 2-[(3S)-2,6-dioxopipéridin-3-yl]isoindole-1,3-dione
SMILES O=C1CC[C@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-(-)-Thalidomide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)/t9-/m0/s1
Poids de la formule 258.064