Learn More
(S)-Timolol Maleate, MedChemExpress
Description
(S)-Timolol Maleate (L-714,465 Maleate) is a non-cardioselective hydrophilic β-adrenoceptor blocker. (S)-Timolol Maleate is widely used as standard medication for intraocular pressure (glaucoma) by preventing the production of aqueous humor. (S)-Timolol Maleate can be used for hypertension, angina pectoris and myocardial infarction.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (S)-Timolol Maleate |
| CAS | 26921-17-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H28N4O7S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | L-714,465 Maleate MK 950 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (231.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (115.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H](COC1=NSN=C1N2CCOCC2)CNC(C)(C)C.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 432.49 |
| Afficher plus |