Learn More
s-Triazine-1,3,5-triéthanol, TRC
Code produit 30136122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136122 10 g 10g
30134636 1 g 1g
18071410 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136122 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT76734510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4719-04-4
Formule moléculaire C9 H21 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 219.28
Synonyme s-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol (8CI), 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazacyclohexane, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, Actane, Acticide GR, BK, Bactraclean, Bestcide 1087T, Bioban GK, Busan 1060, Busan 1506, Cobate C, Dodigen NJ, ETA 75, Grotan B, Grotan BK, Hexahydro-1,3,5-tri(2-hydroxyethyl)-s-triazine, Hexahydro-1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-s-triazine, Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyethyl)-s-triazine, KM 200, KM 200 (alcohol), Kalpur TE, Mergal 165, N,N',N' '-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, N,N',N' '-Tris(β-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine, NSC 516387, Nipacide BK, Onyxide 200, Permachem OB 2, Protectol HT, Roksol T 1-7, Surcide D, Surcide P, Triadine 174, Triadine 3
Nom IUPAC 2-[3,5-bis(2-hydroxyéthyle)-1,3,5-triazinane-1-yl]éthanol
SMILES OCCN1CN(CCO)CN(CCO)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau s-Triazine-1,3,5-triethanol
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H21N3O3/c13-4-1-10-7-11(2-5-14)9-12(8-10)3-6-15/h13-15H,1-9H2
Poids de la formule 219.1583