Learn More
S-Trioxane, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10021610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10021610 2 kg Flacon en plastique 2kg
10407160 5 g Flacon en verre 5g
10227313 100 g Flacon en plastique 100g
10636152 500 g Flacon en plastique 500g
13468358 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10021610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140290020
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-88-3 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-88-3
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00006563
Clé InChI BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
CID PubChem 8081
ChEBI CHEBI:38043
Nom IUPAC 1,3,5-trioxane
SMILES C1OCOCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau s-Trioxane
Point de fusion 61.0°C to 62.0°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 114.0°C to 116.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2 kg
Beilstein 19,381
Merck Index 15,9906
Gravité spécifique 1.17
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water: 221g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,ketones,acetone,,chlorinatid and aromatic hydrocarbons,and,other organic solvents,slightly soluble in pentane and petr.ether
Point de sublimation 0115.0°C
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou flocons cristallins