Learn More
S-Trioxane, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636152 500 g Flacon en plastique 500g
10407160 5 g Flacon en verre 5g
10227313 100 g Flacon en plastique 100g
10021610 2 kg Flacon en plastique 2kg
13468358 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10636152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140295000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.90€
    32.65€ / 500g
    Économisez 3.25€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-88-3 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-88-3
Formule moléculaire C3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00006563
Clé InChI BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-trioxane, trioxymethylene, metaformaldehyde, triformol, formaldehyde, trimer, aldeform, formagene, marvosan, trioxan, sym-trioxane
CID PubChem 8081
ChEBI CHEBI:38043
Nom IUPAC 1,3,5-trioxane
SMILES C1OCOCO1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau s-Trioxane
Point de fusion 61.0°C to 62.0°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 114.0°C to 116.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 19,381
Merck Index 15,9906
Gravité spécifique 1.17
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water: 221g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ether,ketones,acetone,,chlorinatid and aromatic hydrocarbons,and,other organic solvents,slightly soluble in pentane and petr.ether
Point de sublimation 0115.0°C
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou flocons cristallins
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • s-Trioxane
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trioxane
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.