Learn More
S-Trityl-L-cystéinamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480419 1 g 1g
15490419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15480419 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63628.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 166737-85-5 | C22H22N2OS | 362.491 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 166737-85-5
Formule moléculaire C22H22N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 362.491
Numéro MDL MFCD22126061
Clé InChI OHWBGKONMFYEKL-FQEVSTJZSA-N
Synonyme h-cys trt-nh2, r-2-amino-3-tritylthio propanamide, s-trityl-l-cysteinamide, s-trityl-l-cysteine amide, s-trityl-l-cysteinamide hydrochloride, 2r-2-amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanamide, propanamide,2-amino-3-triphenylmethyl thio-, 2r, r-2-amino-3-tritylthio propanamide hydrochloride, ambotzhaa1560, h-cys trt-nh2.hcl
CID PubChem 44432703
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-tritylsulfanylpropanamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)N)N
Specifications
Nom chimique ou matériau S-Trityl-L-cysteinamide
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 362.49
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre