Learn More
(S)-verbenone, Thermo Scientific™
Code produit 10537953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10537953 10 g 10g
10199652 1 g 1g
10046434 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10537953 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01645EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 1196-01-6
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Numéro MDL MFCD00001343
Clé InChI DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Synonyme levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
CID PubChem 92874
ChEBI CHEBI:78316
Nom IUPAC (1S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
SMILES CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Verbenone
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 97%