Learn More
(S)-Willardiine, MedChemExpress
Code produit 16461427
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16461427 50 mg
16405218 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16461427 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12499
MedChemExpress (S)-Willardiine is a potent agonist of AMPA/kainate receptors with EC50 of 44.8 uM.
(S)-Willardiine is a potent agonist of AMPA/kainate receptors with EC50 of 44.8 uM.
Spécification
Nom chimique ou matériau (S)-Willardiine
Forme physique Solid
CAS 21416-43-3
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H9N3O4
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme (-)-Willardiine
Informations sur la solubilité DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES N[C@@H](CN(C(N1)=O)C=CC1=O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 199.16
Poids de la formule 199.16
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research