Learn More
Oxyde de [S-(Z)]-[2-[5-[[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]oxy]-2-méthylènecyclohexylidène]éthyl]diphénylphosphine, TRC
Code produit 30372211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372211 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372211 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD446780100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (S-(Z))-(2-(5-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-2-methylenecyclohexylidene)ethyl)diphenylphosphine Oxide
CAS 100858-27-3
Formule moléculaire C27H37O2PSi
Quantité 100 mg
Synonyme [(2Z)-2-[(5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethyl]diphenylphosphine Oxide
Formule InChI InChI=1S/C27H37O2PSi/c1-22-17-18-24(29-31(5,6)27(2,3)4)21-23(22)19-20-30(28,25-13-9-7-10-14-25)26-15-11-8-12-16-26/h7-16,19,24H,1,17-18,20-21H2,2-6H3/b23-19-/t24-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1CCC(=C)\C(=C/CP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3)\C1
Nom IUPAC tert-butyl-[(1S,3Z)-3-(2-diphénylphosphoryléthylidène)-4-méthylidènecyclohexyl]oxy-diméthylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 452.64
Poids de la formule 452.23