Learn More
Thermo Scientific™ Pipeteurs S1
Description
Effectuez un pipetage plus long et sans fatigue avec les remplisseurs de pipettes Thermo Scientific™ S1. Ces instruments sont conçus de façon ergonomique et offrent des performances de pipetage simples et efficaces, ainsi qu’un confort de pipetage maximal. Légers et sans fil, ils disposent d’une batterie lithium-ion de grande capacité et rechargeable qui offre une autonomie entre deux recharges environ trois fois plus importante que celle des batteries classiques. À utiliser avec les pipettes sérologiques en plastique et en verre, graduées et volumétriques.
Des performances sous contrôle
- Large écran LCD rétroéclairé fournissant une confirmation visuelle de la charge de batterie restante et des réglages de vitesse
Vitesses réglables
- Commandes des vitesses d’aspiration et de distribution séparées, qui fournissent un contrôle précis des vitesses de pipetage et réduisent le risque de pipetage excessif commun avec les pipettes de petites tailles
- Huit vitesses disponibles, en appuyant simplement sur “+” ou “–” pour régler la vitesse de pipetage qui s’affiche sur l’écran LCD
Disponible lorsque vous en avez besoin
- Batterie lithium-ion rechargeable qui offre à l’unité une longue autonomie de marche tout en éliminant les problèmes de mémoire
- Vitesse de charge de la batterie rapide (80 % en 1 heure), jusqu’à 20 heures de fonctionnement continu avant une nouvelle recharge
Garantie
Garantie de 2 ans après enregistrement sur Internet
Spécification
Spécification
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Couleur | Blanc |
| Vitesse de distribution | 8 |
| À utiliser avec | Pipette sérologique en verre ou en plastique, graduée et volumétrique |
| Modèle | S1 |
| Volume (métrique) | 1 à 100 ml |
| Type de filtre | 0.45 micron standard |
| À utiliser avec (équipement) | Toutes les marques principales de pipettes sérologiques en plastique ou en verre, de 1 à 100 ml |
| Comprend | Remplisseur de pipettes S1, chargeur universel, support de table, support mural, support de pipettes de 1 ml, manuel d’instructions et carte de garantie |
| Temps de rechargement | 3 heures |
| Afficher plus |