Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe S100-AT4
Code produit 12171660 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 3,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12171660 6 x 3,5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12171660 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18455.00€
    17700.00€ / 1 pièces
    Économisez 755.00€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Capacité de 6 x 3.5 ml avec support supplémentaire pour microtubes à des vitesses allant jusqu’à 100,000 tr/min.
Capacité de 6 x 3.5 ml avec support supplémentaire pour microtubes à des vitesses allant jusqu’à 100,000 tr/min. Le rotor à angle fixe Thermo Scientific™ S100-AT4 peut également contenir des microtubes.
Caractéristiques :
  • Rotor à angle fixe (30°) en titane
  • Capacité : 6 × 3.5 ml
  • Vitesse max. / FCR : 100,000 tr/min / 540,628 x g
  • Facteur K : 15.9
Compatible avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific Sorvall MTX 150, micro-ultracentrifugeuse au sol Sorvall MX
Recommandé pour :
Isolement des protéines de faible volume dans les virus et l’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angle fixe S100-AT4
Matériau Titane
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 3,5 mL
FCR max. 540,628 x g
Vitesse max. 100 000 tr/min
Rayon (métrique) 48,4 mm
Rayon (métrique) Min. 25,8 mm
Facteur K 15.9
Longueur max. du tube 51 mm
Diamètre max. du tube 13 mm
Poids net 1,07 kg (2,4 lb)
À utiliser avec (équipement) Micro-ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX et MX Plus
Angle 30°
Moy. RCF 414,407 x g
FCR min. 288,186 ×g